2-Methoxy-6-methylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18565-10G OR18565-5G
APOSOR18565-10GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR18565-10G APOSOR18565-5G
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463871
Numéro CAS: 6161-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité