N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18574-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR18574-1G APOSOR18574-25G APOSOR18574-5G
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point de fusion: 118…123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002111
Numéro CAS: 304-88-1
EINECS: 206-158-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité