1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 77 EUR InStock
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₉BN₂O₂
MW: 139,9482 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13195678
Numéro CAS: 1204333-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité