1,3-Diaminopropane-2-ol, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
OR1859-25G OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1859-25G APOSOR1859-100G
1,3-Diaminopropane-2-ol, grade Technique
1,3-Diamino-2-propanol
Formule: C₃H₁₀N₂O
MW: 90,13 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008142
Numéro CAS: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité