9-Bromononanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1860-1G OR1860-5G OR1860-10G
APOSOR1860-1GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR1860-1G APOSOR1860-5G APOSOR1860-10G
9-Bromononanoic acid 97%
9-Bromononanoic acid
Formule: C₉H₁₇BrO₂
Point d'ébullition: 174 °C
Point de fusion: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046564
Numéro CAS: 41059-02-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité