Oxypurinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18615-1GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-25G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Formule: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047205
Numéro CAS: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité