1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1872-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1872-1G
1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride 95%
1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₇NO·HCl
MW: 275,78 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209447
Numéro CAS: 90604-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité