Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18721-1G OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR18721-1G APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112113
Numéro CAS: 7210-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité