Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₃H₈ClNO
MW: 109,56 g/mol
Point de fusion: 85…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683887
Numéro CAS: 18621-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité