Acide (3-iodophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 178 EUR InStock
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
Acide (3-iodophényl)acétique 97%
Acide (3-iodophényl)acétique
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046548
Numéro CAS: 1878-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité