Valérophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phényl-1-pentanone
APOSOR18734-100GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR18734-100G APOSOR18734-500G
Valérophénone 98%
Valérophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/5mmHg
Densité: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009480
Numéro CAS: 1009-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité