Toluène-4-sulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18741-10KGEA 0 EUR InStock
APOSOR18741-10KG APOSOR18741-100G APOSOR18741-2.5KG APOSOR18741-1KG APOSOR18741-500G
Toluène-4-sulfonamide 98%
Toluène-4-sulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C/10mmHg
Point de fusion: 136…140 °C
Point d'éclair: 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité