Benzyl methyl sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ((Methylsulphonyl)methyl)benzene
OR1877-10G OR1877-50G
APOSOR1877-10GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR1877-10G APOSOR1877-50G
Benzyl methyl sulphone
Benzyl methyl sulphone
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,228 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025074
Numéro CAS: 3112-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité