2-Aminothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiazole-2-ylamine
APOSOR1880-1KGEA 162 EUR InStock
APOSOR1880-1KG
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C/15mmHg
Point de fusion: 88…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005325
Numéro CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité