Phénylsilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18813-100G OR18813-25G OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA 415 EUR InStock
APOSOR18813-100G APOSOR18813-25G APOSOR18813-5G
Phénylsilane 97%
Phénylsilane
Formule: C₆H₈Si
Point d'ébullition: 120 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013478
Numéro CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
ONU: 3399
ADR: 4.3+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité