2,2,2-Tribromoéthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1882-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR1882-25G APOSOR1882-100G APOSOR1882-5G
2,2,2-Tribromoéthanol 97%
2,2,2-Tribromoéthanol
Formule: Br₃CCH₂OH
MW: 282,76 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/10mmHg
Point de fusion: 73…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004671
Numéro CAS: 75-80-9
EINECS: 200-903-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité