(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane, Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane, N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, Trimethoxy(3-(methylamino)propyl)silane
OR18841-100G
APOSOR18841-100GEA 166 EUR InStock
APOSOR18841-100G
(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane
(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane
Formule: H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 193,32 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C
Densité: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048021
Numéro CAS: 3069-25-8
EINECS: 221-334-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité