Anthranilohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1896-100G OR1896-25G
APOSOR1896-100GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR1896-100G APOSOR1896-25G
Anthranilohydrazide
Anthranilohydrazide
Formule: C₇H₉N₃O
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017056
Numéro CAS: 1904-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité