Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 134 EUR InStock
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C/12mmHg
Densité: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011535
Numéro CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité