Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Triruthenium dodecacarbonyl, Ruthenium carbonyl
OR1902-1G OR1902-5G
APOSOR1902-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR1902-1G APOSOR1902-5G
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Formule: C₁₂O₁₂Ru₃
MW: 639,33 g/mol
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011209
Numéro CAS: 15243-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité