Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-5-nitrophénol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR1904-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR1904-25G
2-Méthoxy-5-nitrophénol 98%
2-Méthoxy-5-nitrophénol


Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/1mmHg
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015561
Numéro CAS: 636-93-1
EINECS: 211-269-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité