Acide 2-bromoisonicotinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
OR1905-5G OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1905-5G APOSOR1905-25G
Acide 2-bromoisonicotinique 97%
Acide 2-bromoisonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 217…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646069
Numéro CAS: 66572-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité