2-Hydroxyisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1910-100G OR1910-25G OR1910-5G
APOSOR1910-100GEA 156 EUR InStock
APOSOR1910-100G APOSOR1910-25G APOSOR1910-5G
2-Hydroxyisonicotinic acid
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318566
Numéro CAS: 22282-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité