Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique 95%
Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192220
Numéro CAS: 19621-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité