2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115718
Numéro CAS: 105596-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité