Acide 5-aminonicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
Acide 5-aminonicotinique
Acide 5-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129116
Numéro CAS: 24242-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité