2-Aminoisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1916-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR1916-25G APOSOR1916-5G APOSOR1916-1G
2-Aminoisonicotinic acid
2-Aminoisonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 300…302 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233714
Numéro CAS: 13362-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité