Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
OR1917-25G OR1917-5G OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR1917-25G APOSOR1917-5G APOSOR1917-100G
Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique 98%
6-Aminopicolinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 295…315 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233711
Numéro CAS: 23628-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité