1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,99 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01114668
Numéro CAS: 191162-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité