4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethoxy-3-methylphenylboronic acid
OR1925-5G OR1925-25G
APOSOR1925-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR1925-5G APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659870
Numéro CAS: 850568-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité