4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
OR1929-1G OR1929-25G OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Point de fusion: 236…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656268
Numéro CAS: 136496-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité