(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
OR1939-100G OR1939-25G OR1939-5G
APOSOR1939-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR1939-100G APOSOR1939-25G APOSOR1939-5G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060205
Numéro CAS: 6293-87-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité