1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1945-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1945-5G APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Formule: C₃₄H₂₈FeP₂
MW: 554,39 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001422
Numéro CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité