3,5-Dibromopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopyridine 98%
3,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014634
Numéro CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité