Acide 2-éthoxybenzoïque 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19479-500G
APOSOR19479-500GEA 133 EUR InStock
APOSOR19479-500G
Acide 2-éthoxybenzoïque 98+%
Acide 2-éthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C/15mmHg
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1.105 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002438
Numéro CAS: 134-11-2
EINECS: 205-130-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité