Chlorure de propane-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Propane-1-sulphonyl chloride
OR19492-500G
APOSOR19492-500GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR19492-500G
Chlorure de propane-1-sulfonyle 97%
Chlorure de propane-1-sulfonyle
Formule: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C/15mmHg
Densité: 1.267 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007462
Numéro CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité