Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique 97%
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité