6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-6-nitro-1,3-benzodioxole
OR19538-1G OR19538-500MG OR19538-5G
APOSOR19538-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR19538-1G APOSOR19538-500MG APOSOR19538-5G
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00184722
Numéro CAS: 64993-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité