Téréphtalonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
OR19552-500G
APOSOR19552-500GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR19552-500G
Téréphtalonitrile 95%
Téréphtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001810
Numéro CAS: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité