(S)-Glycidyl trityl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Glycidyl Triphenylmethyl Ether, (S)-2-(Triphenylmethoxymethyl)oxirane, (S)-2-((Trityloxy)methyl)oxirane
OR19556-100G
APOSOR19556-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR19556-100G
(S)-Glycidyl trityl ether 98%
(S)-Glycidyl trityl ether
Formule: C₂₂H₂₀O₂
MW: 316,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273373
Numéro CAS: 129940-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité