5-Nitro-1,10-phénanthroline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19583-1G OR19583-25G OR19583-5G
APOSOR19583-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR19583-1G APOSOR19583-25G APOSOR19583-5G
5-Nitro-1,10-phénanthroline 98%
5-Nitro-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₂H₇N₃O₂
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004981
Numéro CAS: 4199-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité