1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1967-250G OR1967-500G OR1967-1KG
APOSOR1967-250GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR1967-250G APOSOR1967-500G APOSOR1967-1KG
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 80…83 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006930
Numéro CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité