3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR1969-5G
APOSOR1969-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR1969-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693715
Numéro CAS: 5591-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité