p-Tolyl chloroformate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylphenyl chloroformate
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 99.5 °C/20mmHg
Densité: 1.188 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013255
Numéro CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité