1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]aniline
OR1996-250MG OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA 145 EUR InStock
APOSOR1996-250MG APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,32 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202972
Numéro CAS: 387358-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité