3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940433
Numéro CAS: 149739-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité