1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Phenylpiperidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 661 EUR InStock
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₃NO₄
MW: 305,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223632
Numéro CAS: 1203685-64-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité