Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique, grade technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR20001-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR20001-25G APOSOR20001-100G
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique, grade technique
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00183328
Numéro CAS: 6496-89-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité