Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR200015-10G OR200015-1G
APOSOR200015-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR200015-10G APOSOR200015-1G
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₄
Point de fusion: 155…160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038880
Numéro CAS: 16115-80-3
EINECS: 240-284-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité