1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Diaminobiphenyl, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diamine
OR200022-1G OR200022-250MG OR200022-500MG OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR200022-1G APOSOR200022-250MG APOSOR200022-500MG APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Point de fusion: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034060
Numéro CAS: 1454-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité